Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance Tygon™ Chemical L/S™
Utilisez cette tubulure pour les applications chimiques, agro-alimentaires et pharmaceutiques. La tubulure de précision pour pompes haute performance Masterflex™ Tygon™ Chemical L/S™ est un tube pour pompe péristaltique flexible et transparent, doté d’une faible extractibilité, d’une faible perméabilité aux gaz et d’une excellente compatibilité chimique.
392.00€ - 875.00€
Spécification
Type de produit | Tube de pompe |
---|---|
Certifications/Conformité | ADCF; FDA; Non-DEHP; Non-Phthalate; RoHS |
Matériau | Tygon |
Longueur totale (métrique) | 1520 cm |
À utiliser avec (application) | Pour les applications chimiques, agro-alimentaires et pharmaceutiques |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11878542
|
Masterflex™
06475-15 |
15 |
875.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11888542
|
Masterflex™
06475-24 |
24 |
392.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le tube Masterflex d'origine est soumis à des tests rigoureux pour fournir des performances/heures de vie de pompe optimales avec un équipement de pompe péristaltique
- Extrudé avec précision selon des tolérances serrées pour une répétabilité, une précision et une reproductibilité élevées
- Leader mondial du marché dans la gamme de formulations pour une compatibilité chimique la plus étendue
- Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d'arrêt
- Approbations réglementaires adaptées à votre application unique
- Compatible avec les produits chimiques agressifs
- Applications : applications chimiques, alimentaires, de boissons et pharmaceutiques
- Excellente résistance chimique, faible extractibilité, faible perméabilité aux gaz, sans plastifiant, translucide
Spécification
Tube de pompe | |
Tygon | |
Pour les applications chimiques, agro-alimentaires et pharmaceutiques | |
1/boîte | |
Faible | |
40°psi |
ADCF; FDA; Non-DEHP; Non-Phthalate; RoHS | |
1520 cm | |
-77deg;C | |
Acides, solvants organiques | |
Translucide | |
57°C |