Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompe Tygon™ E-LFL
Pompe à pression continue jusqu’à 40 psi. Tubulure pour pompe Masterflex™ Tygon™ E-LFL, non toxique et non hémolytique, avec une excellente biocompatibilité. Durée de vie prolongée avec les tubulures pour pompes péristaltiques.
Marque: Masterflex™ 06440-24
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.90000kg
Description
Pompe à pression continue jusqu’à 40 psi.Tubulure pour pompe Masterflex™ Tygon™ E-LFL, non toxique et non hémolytique, avec une excellente biocompatibilité.Durée de vie prolongée avec les tubulures pour pompes péristaltiques.
- Tubulure pour pompe à haute performance lors d’applications complexes.
- La plus longue durée de vie de toutes les compositions Tygon
- Peu de substances extractibles et faible perméabilité au gaz
- Durée de vie prolongée, s’ajuste solidement sur du verre et du métal, s’adapte à des courbes de petit rayon, non toxique et transparente
- Conforme USP classe VI, pharmacopée européenne (EP 3.2.9), FDA 21 CFR
- 175.300, UE Food, REACH (non DEHP), conforme RoHS, conforme ADCF
- Plage de températures : -51 à 165°F (-46 à 74°C)
- Stériliser par oxyde d’éthylène ou autoclave pendant 30 min. à 250°F (121°C), 15 psi (1 bar)
- Après l’autoclavage, sécher à 150°F maximum (66°C) pendant 2 à 2
Spécification
Tubulure pour pompe | |
6.4 mm | |
7.62 m | |
-46°C | |
24 | |
1/4 in | |
Oui | |
40°psi | |
74°C |
Oui | |
Tygon E-LFL | |
Destinée à un usage général en laboratoire, prolonge la durée de vie grâce à des pompes à tubulure péristaltique | |
1 unité | |
2.8 à 1700 ml/min | |
8.8 m | |
Transparent | |
140 mbar |