Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompe Tygon™ E-LFL
Pompe à pression continue jusqu’à 40 psi. Tubulure pour pompe Masterflex™ Tygon™ E-LFL, non toxique et non hémolytique, avec une excellente biocompatibilité. Durée de vie prolongée avec les tubulures pour pompes péristaltiques.
191.00€ - 359.14€
Spécification
Type de produit | Tubulure pour pompe |
---|---|
Autoclavable | Oui |
Matériau | Tygon E-LFL |
Longueur totale (métrique) | 7.62┬ám |
À utiliser avec (application) | Destin├⌐e ├á un usage g├⌐n├⌐ral en laboratoire, prolonge la dur├⌐e de vie gr├óce ├á des pompes ├á tubulure p├⌐ristaltique |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12873383
|
Masterflex™
06440-16 |
16 |
191.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12813393
|
Masterflex™
06440-24 |
24 |
299.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12853393
|
Masterflex™
06440-36 |
36 |
359.14€
1 rouleau |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Pompe à pression continue jusqu’à 40 psi.Tubulure pour pompe Masterflex™ Tygon™ E-LFL, non toxique et non hémolytique, avec une excellente biocompatibilité.Durée de vie prolongée avec les tubulures pour pompes péristaltiques.
- Tubulure pour pompe à haute performance lors d’applications complexes.
- La plus longue durée de vie de toutes les compositions Tygon
- Peu de substances extractibles et faible perméabilité au gaz
- Durée de vie prolongée, s’ajuste solidement sur du verre et du métal, s’adapte à des courbes de petit rayon, non toxique et transparente
- Conforme USP classe VI, pharmacopée européenne (EP 3.2.9), FDA 21 CFR
- 175.300, UE Food, REACH (non DEHP), conforme RoHS, conforme ADCF
- Plage de températures : -51 à 165°F (-46 à 74°C)
- Stériliser par oxyde d’éthylène ou autoclave pendant 30 min. à 250°F (121°C), 15 psi (1 bar)
- Après l’autoclavage, sécher à 150°F maximum (66°C) pendant 2 à 2
Spécification
Tubulure pour pompe | |
Tygon E-LFL | |
Destinée à un usage général en laboratoire, prolonge la durée de vie grâce à des pompes à tubulure péristaltique | |
1 unité | |
Transparent | |
74°C |
Oui | |
7.62 m | |
-46°C | |
Oui | |
140 mbar |