Learn More
MAT2A Antibody (SR1837), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
349.00€ - 449.00€
Spécification
Antigène MAT2A
Clone SR1837
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Applications Western Blot, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18671214
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-22383-100ul
100 μg
449.00€
100µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18641845
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-22383-50ul
50 μg
349.00€
50µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
MAT2A Monoclonal antibody specifically detects MAT2A in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
Spécification
Spécification
MAT2A
Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
AdoMet synthase 2, AMS2, EC 2.5.1.6, MAT 2, MATA2SAMS2adoMet synthetase 2, MATII, MAT-II, Methionine adenosyltransferase 2, Methionine adenosyltransferase II, methionine adenosyltransferase II, alpha, S-adenosylmethionine synthase isoform type-2, S-adenosylmethionine synthetase isoform type-2
A synthesized peptide derived from human MAT2A (Uniprot #: P31153)
Primary
Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
SR1837
Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Lipid and Metabolism, Signal Transduction
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
4144
IgG
Affinity purified