Learn More
Brady™ Étiquettes textiles en nylon avec fini mat
Pour des surfaces d’énergie lisses, texturées / rugueuses ou très texturées / à faible surface
Marque: Brady™ 114866
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.09900kg
Description
Étiquettes textiles en nylon avec fini mat
- Fabriqué en tissu en nylon
- Disponibles en formes rectangulaires et circulaires
- Finition mate
Spécification
9,53 x 25,4 mm ; 9,53 mm de diamètre | |
blanc | |
Tissu en nylon | |
Centrifugeuse, tubes Eppendorf et PCR ; Flacons et tubes ; Bouchons de flacons ; Tubes coniques et tubes de grande taille | |
Rectangle avec coins arrondis | |
0,165 mm | |
9,53 x 25,40 mm | |
25,40 mm | |
9,53 mm |
Acrylique, permanent | |
Mat | |
Étiquettes pour imprimante | |
1 | |
–40°C à +90°C | |
12,70 mm | |
9,53 mm | |
9,53 mm |