missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Max Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-98815AF750
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Max Polyclonal antibody specifically detects Max in Human samples. It is validated for Western Blot
Spécification
| Max | |
| Polyclonal | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Alexa Fluor 750 | |
| BHLHD4, bHLHd4MGC11225, bHLHd5, bHLHd6, bHLHd7, bHLHd8, Class D basic helix-loop-helix protein 4, helix-loop-helix zipper protein, MAX protein, MGC10775, MGC18164, MGC34679, MGC36767, MYC associated factor X, Myc-associated factor X, orf1, protein max | |
| Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human Max. | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis | |
| 4149 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu