Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs numériques MaxQ™ PROMO
Fournissent les résultats fiables nécessaires aux cultures de bactéries et de levures.
Marque: Thermo Scientific™ SHKE4450GA-1CE
Description
- Conçus pour fournir les résultats fiables nécessaires pour les cultures bactériennes et de levures
- Entraînement à triple excentrique durable
- Garantie de dix ans pour les pièces
- Maximisent la capacité des flacons de 250 ml et 2 litres dans un format compact
- Affichage numérique avec visualisation simultanée de la température, de la vitesse et du temps et alarmes sonore et visuelle
Prestations de service
10 year warranty (Parts)
Spécification
Pinces à flacons 1 L | |
Numérique | |
Plateforme universelle 1 x 330 x 279 mm, 4 pinces pour flacons de 1 L | |
Plateforme universelle |
Agitateur-incubateur | |
MaxQ 4450 | |
Entraînement à triple excentrique | |
S |