Learn More
Pipettes graduées en verre type 1 classe AS MBL™
Pipetez avec précision. Les pipettes en verre sodocalcique MBL™ classe AS type 1 portent des graduations ambrées indélébiles. La marque zéro se trouve en haut des pipettes detype 1.
Marque: MBL PRA770AS
10.72 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21936" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.04
Informations supplémentaires : Poids : 0.06120kg
Description
- Conformes à la norme ISO 835
- Étalonnées pour délivrer un volume donné entre zéro (en haut) et n’importe quel trait de graduation jusqu’à l’épaulement
- Graduations dans une coloration ambrée permanente résistante aux solutions de lavage agressives
- Chaque pipette est étalonnée pour délivrer un volume donné dans un délai de +5 s
- En verre sodocalcique avec buses usinées pour assurer une plus grande résistance et des temps d’écoulement corrects
Spécification
Oui | |
Verre sodocalcique | |
0,01 mL | |
Jaune | |
Pipette |
ISO 835 | |
Oui | |
plusmn; 0,007 ml | |
1 ml |