Learn More
Pipettes graduées en verre type 1 classe AS MBL™
Pipetez avec précision. Les pipettes en verre sodocalcique MBL™ classe AS type 1 portent des graduations ambrées indélébiles. La marque zéro se trouve en haut des pipettes detype 1.
11.55€ - 23.85€
Spécification
Calibré | Oui |
---|---|
Certifications/Conformité | ISO 835 |
Matériau | Verre sodocalcique |
Graduée | Oui |
Type | Pipette |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Graduations | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Graduations | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11389653
|
MBL
PRA776AS |
10 ml | Orange | 0,1 mL | plusmn; 0,050 ml |
18.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11399653
|
MBL
PRA778AS |
25 ml | Vert | 0,1 mL | plusmn; 0,10 ml |
23.85€
2 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11359653
|
MBL
PRA770AS |
1 ml | Jaune | 0,01 mL | plusmn; 0,007 ml |
11.55€
2 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11369653
|
MBL
PRA772AS |
2 ml | Noir | 0,02 mL | plusmn; 0,01 ml |
21.83€
2 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11379653
|
MBL
PRA774AS |
5 ml | Rouge | 0,05 mL | plusmn; 0,03 ml |
16.40€
2 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Conformes à la norme ISO 835
- Étalonnées pour délivrer un volume donné entre zéro (en haut) et n’importe quel trait de graduation jusqu’à l’épaulement
- Graduations dans une coloration ambrée permanente résistante aux solutions de lavage agressives
- Chaque pipette est étalonnée pour délivrer un volume donné dans un délai de +5 s
- En verre sodocalcique avec buses usinées pour assurer une plus grande résistance et des temps d’écoulement corrects
Spécification
Oui | |
Verre sodocalcique | |
Pipette |
ISO 835 | |
Oui |