Learn More
Éprouvette graduée en verre MBL™ avec bouchon en polyéthylène
En verre borosilicaté
Marque: MBL CRC302
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Description
En verre borosilicaté
- Conformes à la norme ISO 4788
- Fournie avec bouchon en polyéthylène
- Graduations en émail bleu facile à lire
- En verre borosilicaté
- Pied hexagonal robuste
Spécification
Rond | |
Bouteille graduée | |
plusmn;0,2 ml | |
DIN 12685, ISO 4788 | |
10 ml | |
Bouchon en polypropylène | |
10/19 | |
Bouchon |
Bleu | |
Hexagonale | |
Verre borosilicaté | |
Classe B. | |
159 mm | |
Émail bleu | |
PE | |
0,2 ml |