Learn More
Éprouvette graduée en verre MBL™ avec bouchon en polyéthylène
En verre borosilicaté
43.75€ - 1115.00€
Spécification
Type de base | Hexagonale |
---|---|
Couleur de la balance | Bleu |
Forme | Rond |
Type | Bouteille graduée |
Matériau | Verre borosilicaté |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12632052
|
MBL
CRC312 |
500 ml | 5 ml | plusmn;5 ml |
130.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11941518
|
MBL
CRC306 |
50 ml | 1 ml | plusmn;1 ml |
43.75€
2 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11951518
|
MBL
CRC308 |
100 ml | 1 ml | plusmn;1 ml |
106.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15587770
|
MBL
CRC302 |
10 ml | 0,2 ml | plusmn;0,2 ml |
190.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15597770
|
MBL
CRC304 |
25 ml | 0,5 ml | plusmn;0,5 ml |
190.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15507780
|
MBL
CRC310 |
250 ml | 2 ml | plusmn;2 ml |
413.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15517780
|
MBL
CRC314 |
1000 ml | 10 ml | plusmn;10 ml |
1115.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15527780
|
MBL
CRC316 |
2000 ml | 20 ml | plusmn;20 ml |
745.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
En verre borosilicaté
- Conformes à la norme ISO 4788
- Fournie avec bouchon en polyéthylène
- Graduations en émail bleu facile à lire
- Pied hexagonal robuste
Spécification
Hexagonale | |
Rond | |
Verre borosilicaté | |
Classe B. | |
Émail bleu | |
Bouchon |
Bleu | |
Bouteille graduée | |
DIN 12685, ISO 4788 | |
Bouchon en polypropylène | |
Polyéthylène |