Learn More
Cytiva Colonnes HP pré-conditionnées MBPTrap™
Produisent des protéines recombinantes marquées au MBP hautement pures éluées sous forme concentrée et en petits volumes. Les colonnes HP HiTrap™ préconditionnées de Cytiva sont préconditionnées avec de la Dextrine Sepharose™ haute performance.
Marque: Cytiva 29048641
Code nomenclature Nacres: NA.56
Informations supplémentaires : CAS : 64-17-5 Poids : 0.09900kg
Description
- Préconditionnées avec de la Dextrine Sepharose marquée avec une protéine de liaison au maltose (MBP).
- La capacité de liaison dépend de la protéine de fusion, mais peut être autant que le milieu à 16 mg/ml
- Pression maximale : 3 bar
- Compatible avec les tampons couramment utilisés, il se régénère facilement avec du NaOH à 0,5 M
- Les colonnes en polypropylène de 1 et 5 ml peuvent être utilisées soit manuellement à l’aide d’une seringue soit avec un instrument
Milieux de culture
- Matrice : 6°% d’agarose réticulé
- Granulométrie moyenne : 34 μm
- Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : >7
Colonnes de 1 ml
- Dimensions du lit : 7 x 25 mm
- Vitesse d’écoulement : <4 ml/min.
Colonnes de 5 ml
- Dimensions du lit : 16 x 25 mm
- Vitesse d’écoulement : <20 ml/min.
Spécification
Tampon aqueux | |
1 ml | |
7 mm | |
0,98 in | |
lt;4 ml/min. | |
Dextrine | |
gt;7 | |
6°% d’agarose hautement réticulé | |
Ion Exchange Column |
Colonne pré-conditionnée Dextrin Sepharose HP | |
0,27 in | |
1 x 1 ml | |
25 mm | |
PP | |
3 bar | |
34 mu;m | |
De 2° à 8°C | |
Purification de protéines marquées à la MBP |
Sécurité et traitement
- MBPTrap HP, 1 ml, 1 x 1 ml
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol