Learn More
Cytiva Colonnes HP pré-conditionnées MBPTrap™
Produisent des protéines recombinantes marquées au MBP hautement pures éluées sous forme concentrée et en petits volumes. Les colonnes HP HiTrap™ préconditionnées de Cytiva sont préconditionnées avec de la Dextrine Sepharose™ haute performance.
81.00€ - 1176.00€
Spécification
Tampon | Tampon aqueux |
---|---|
Type de produit | Colonne pré-conditionnée Dextrin Sepharose HP |
Volume du lit | 1 ml |
Hauteur (impériale) | 0,98 in |
Hauteur (métrique) | 25mm |
Code produit | Marque | Débit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10097924
|
Cytiva
28-9187-79 |
lt;20 ml/min. | 1 x 5 ml |
286.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10075174
|
Cytiva
28-9187-78 |
lt;4 ml/min. | 1 x 5 ml |
317.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11500664
|
Cytiva
28-9187-80 |
lt;20 ml/min. | 5 x 5 ml |
1176.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15127956
|
Cytiva
29048641 |
lt;4 ml/min. | 1 x 1 ml |
81.00€
1mL |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Préconditionnées avec de la Dextrine Sepharose marquée avec une protéine de liaison au maltose (MBP).
- La capacité de liaison dépend de la protéine de fusion, mais peut être autant que le milieu à 16 mg/ml
- Pression maximale : 3 bar
- Compatible avec les tampons couramment utilisés, il se régénère facilement avec du NaOH à 0,5 M
- Les colonnes en polypropylène de 1 et 5 ml peuvent être utilisées soit manuellement à l’aide d’une seringue soit avec un instrument
Milieux de culture
- Matrice : 6°% d’agarose réticulé
- Granulométrie moyenne : 34 μm
- Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : >7
Colonnes de 1 ml
- Dimensions du lit : 7 x 25 mm
- Vitesse d’écoulement : <4 ml/min.
Colonnes de 5 ml
- Dimensions du lit : 16 x 25 mm
- Vitesse d’écoulement : <20 ml/min.
Spécification
Tampon aqueux | |
1 ml | |
25mm | |
Dextrine | |
gt;7 | |
6°% d’agarose hautement réticulé | |
Ion Exchange Column |
Colonne pré-conditionnée Dextrin Sepharose HP | |
0,98 in | |
PP | |
3 bar | |
34mu; m | |
De 2° à 8°C | |
Purification de protéines marquées à la MBP |