Learn More
MCAM/CD146 Antibody (CL12855), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
329.00€ - 649.00€
Spécification
Antigène MCAM/CD146
Clone CL12855
Dilution Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18650415
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-18546-100ul
100 μg
649.00€
100µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18677324
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-18546-25ul
25 μg
329.00€
25µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
MCAM/CD146 Monoclonal antibody specifically detects MCAM/CD146 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
MCAM/CD146
Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Monoclonal
Purified
RUO
Human
CD146, CD146 antigen, cell surface glycoprotein MUC18, Cell surface glycoprotein P1H12, melanoma adhesion molecule, melanoma cell adhesion moleculeS-endo 1 endothelial-associated antigen, Melanoma-associated antigen A32, Melanoma-associated antigen MUC18, MUC18Gicerin
This antibody was developed against a recombinant protein of P43121. Actual immunogen sequence is proprietary.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
CL12855
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Cancer, Mesenchymal Stem Cell Markers, Phospho Specific, Stem Cell Markers
PBS, pH 7.2, 40% glycerol
4162
IgG1
Protein A purified