missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MCM-BP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | MCM-BP |
|---|---|
| Concentration | 0.23 mg/mL |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16859114
|
Proteintech
19573-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16849114
|
Proteintech
19573-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
MEK1 (Mitogen activated protein kinase kinase 1) catalyzes the concomitant phosphorylation of a threonine and a tyrosine residue in a Thr-Glu-Tyr sequence located in MAP kinases. MEK1 activates ERK1 and ERK2 MAP kinases. Mitogen activated protein kinase kinase 2 (MEK2 or MAPKK2) is a member of a family of tyrosine/threonine protein kinases that activate the ERK1 and 2 and MAPK enzymes by phosphorylating both residues within the threonine/glutamate/tyrosine (TEY) motif in the activation loop. MEK1 and 2 are also activated by dual phosphorylation, which occurs on serine 218 and 222, in the activation loop of the MEK. Threonine 292 of MEK1 is phosphorylated by ERK 2, which serves as a negative feedback loop by suppressing activation of MEK1.Spécification
| MCM-BP | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human, Rat | |
| B1H268, Q8R3C0, Q9BTE3 | |
| 210711, 309009, 79892 | |
| MCM-BP Fusion Protein Ag13750 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| MCMBP |
| 0.23 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| C10orf119, MCM BP, MCMBP | |
| Mcmbp | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit