missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MCM2 Antibody (PD00-90), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-32576
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
MCM2 Monoclonal antibody specifically detects MCM2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spécification
| MCM2 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH7.4), 0.1% BSA and 40% Glycerol | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| PD00-90 | |
| Western Blot 1:2000, Flow Cytometry 1:500-1:1000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:800-1:2000 | |
| BM28MGC10606, CCNL 1, CCNL1, CDCL1mitotin, EC 3.6.4.12, KIAA0030MITOTIN, MCM2 minichromosome maintenance deficient 2, mitotin (S. cerevisiae), minichromosome maintenance complex component 2, minichromosome maintenance deficient (S. cerevisiae) 2 (mitotin), minichromosome maintenance deficient 2 (mitotin) | |
| Synthetic peptide within Human MCM2 aa 100-200. (Uniprot: P49736) | |
| 100 μL | |
| Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Phospho Specific, Stem Cell Markers | |
| 4171 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu