missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lovibond™ MD600 Colorimeter Replacement Reagents: COD
For use with MD600 multi-parameter colorimeter
437.00€
Spécification
Certifications/Conformité | US EPA |
---|---|
Couleur | Yellow to Brown |
Plage de pH | 1 |
Format | Liquid |
À utiliser avec (application) | Water quality testing |
Code produit | Marque | Plage | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17872648
|
Lovibond™
2420726 |
0 to 1500 mg/L | Liquid |
437.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17862648
|
Lovibond™
2420725 |
0 to 150 mg/L | Liquid |
437.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Parameter: COD
- Method: Dichromate /H2SO4
Spécification
US EPA | |
1 | |
Water quality testing | |
150 Tests | |
Dichromate/H2SO4 |
Yellow to Brown | |
Liquid | |
MC500 multi-parameter colorimeter | |
20°C | |
COD Tube Test Reagent |