Learn More
MDM4 Monoclonal Antibody (OTI2C1), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Origene Technologies TA505750S
Description
MDM4 Monoclonal antibody specifically detects MDM4 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotSpécification
| MDM4 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| O15151 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 4194 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI2C1 | |
| Unconjugated | |
| MDM4 | |
| 4933417N07Rik; AA414968; AL023055; AU018793; AU021806; C85810; DKFZp781B1423; double minute 4 homolog; double minute 4 protein; double minute 4, human homolog of; p53-binding protein; HDMX; human homolog of; Mdm2-like p53-binding protein; MDM4; Mdm4 p53 binding protein homolog; MDM4 protein variant G; MDM4 protein variant Y; MDM4, p53 regulator; MDM4-related protein 1; Mdmx; MGC132766; MRP1; p53-binding protein Mdm4; Protein Mdm4; protein Mdmx; RP11-430C7.1; transformed mouse 3T3 cell double minute 4 | |
| Full length human recombinant protein of human MDM4 produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.