Learn More
MDR1/ABCB1 Antibody (MRK16), Allophycocyanin, R&D Systems™
Code produit 18604808 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18604808 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18604808 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP252701APC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    860.23€
    735.00€ / 0.1mL
    Économisez 125.23€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
MDR1/ABCB1 Monoclonal antibody specifically detects MDR1/ABCB1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène MDR1/ABCB1
Applications Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, CyTOF
Classification Monoclonal
Clone MRK16
Conjugué APC
Formule PBS
Alias de gène ABC20, ATP-binding cassette sub-family B member 1, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 1, CD243, CD243 antigen, CLCS, colchicin sensitivity, doxorubicin resistance, EC 3.6.3, EC 3.6.3.44, GP170, IBD13, MDR1MGC163296, multidrug resistance protein 1, P-glycoprotein 1, P-gp, PGY1P-GP
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Drug resistant K-562 cells.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Membrane Trafficking and Chaperones
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5243
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus