missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MDR1/ABCB1 Antibody (MRK16) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Code produit 18287460 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.025 mg
0.1 mg
Conditionnement:
0.10mg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18287460 0.025 mg 25µg
18670377 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18287460 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2527010.025MG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

MDR1/ABCB1 Monoclonal specifically detects MDR1/ABCB1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène MDR1/ABCB1
Applications Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, CyTOF
Classification Monoclonal
Clone MRK16
Conjugué Unconjugated
Dilution Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Immunofluorescence 1:10 - 1:500, CyTOF-ready
Formule PBS with 0.02% Proclin 300. with 0.02% Proclin 300
Alias de gène ABC20, ATP-binding cassette sub-family B member 1, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 1, CD243, CD243 antigen, CLCS, colchicin sensitivity, doxorubicin resistance, EC 3.6.3, EC 3.6.3.44, GP170, IBD13, MDR1MGC163296, multidrug resistance protein 1, P-glycoprotein 1, P-gp, PGY1P-GP
Symboles de gène(s) ABCB1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Drug resistant K-562 cells.
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.025 mg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Membrane Trafficking and Chaperones
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5243
Spécificité du test Recognizes a discontinuous extracellular epitope on P-glycoprotein.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at -20C.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.