Learn More
BICASA MECC Series Wall Bench with Sink
MECC Series Wall Bench with Sink complete with lateral pedestals, MECC service spine, C-Frame side support, cross-bar, polypropylene sink countertop with 1 basin, water mixer, eyewash and pegboard.
2443.30€ - 3407.90€
Spécification
Réglable (hauteur) | Non |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
Type de cadre | Cadre en C |
Comprend | Paillasse avec évier en polypropylène avec bassin, mélangeur d’eau, douche oculaire et panneau perforé |
Couleur | Gris clair |
Code produit | Marque | Dimensions (P x L x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (P x L x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17477393
|
BICASA
MS.0600.900.930.PP |
900 x 600 x 900 / 930 mm |
2443.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17497393
|
BICASA
MS.1200.900.930.PP |
900 x 1 200 x 900 / 930 mm |
3407.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Laboratory benches MECC Series
- Pedestals: Aluminum drawn profile (150 x 25 mm and 150 x 50 mm) with vertical slots
- Service Spine: Modular steel frame assembled to the pedestals at different heights with utility panels horizontal rows
- Trunking structure with passageway for piping and wirings
- Utility Strip: Predrilled metal band at countertop height
- Utility Panels: Moulded Polypropylene PP resin cover (V0 flame retardant - IEC 60695-11-10 / -20)
- C-frame Workstations: Certified according to EN 13150:2001 and BRG 234/09.06
- C-shaped steel tubular frame levelling supports - Horizontal cross-bars - Lateral metal sheeting
- Countertops: Independent units - installed and fixed above the C-FRAME
- Colors:
- Metal: Light Gray matt bonderized Polyurethane powder coating
- Utility MECC Panels: Silver Gray (frontal plate) - ABS Electric panel rear box: Black
- Fire-retardant Particleboard 19 mm panels: Light Gray (2 decorative)
- Taps: On turret - Epoxy powder coating - Light Gray color; Locking on utility strip or on countertop; with threaded inlet feed sleeve and lock nut; Fluid identification (handle according to EN13792:2000)
Spécification
Non | |
Cadre en C | |
Gris clair |
Non autoclavable | |
Paillasse avec évier en polypropylène avec bassin, mélangeur d’eau, douche oculaire et panneau perforé |