missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MED6 Antibody (OTI3C9), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-72620APC
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
MED6 Monoclonal antibody specifically detects MED6 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spécification
| MED6 | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| 10001 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI3C9 | |
| Western Blot | |
| Activator-recruited cofactor 33 kDa component, ARC33, mediator complex subunit 6hMed6, mediator of RNA polymerase II transcription subunit 6, mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 6 homolog, mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 6 homolog (S. cerevisiae), NY-REN-28, Renal carcinoma antigen NY-REN-28 | |
| Full length human recombinant protein of human MED6(NP_005457) produced in E.coli. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu