Learn More
MED6 Monoclonal Antibody (OTI3B9), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Origene Technologies TA808213S
Description
MED6 Monoclonal antibody specifically detects MED6 in Human samples. It is validated for Western BlotSpécification
| MED6 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P98182 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 7752 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG2a |
| Western Blot | |
| OTI3B9 | |
| Unconjugated | |
| ZNF200 | |
| 1500012F11Rik; Activator-recruited cofactor 33 kDa component; ARC33; AU019660; AV213303; CTD-2540L5.5; hMed6; hypothetical protein LOC505293; MED6; Mediator complex subunit 6; mediator of RNA polymerase II transcriptio subunit 6-like protein; mediator of RNA polymerase II transcription subunit 6; mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 6 homolog; NY-REN-28; Renal carcinoma antigen NY-REN-28 | |
| Full length human recombinant protein of human ZNF200 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.