Learn More
MED9 Antibody, R&D Systems™
Code produit 18120484 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 μL
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18120484 0.1 mL 0.10mL
18457391 25 μL 25µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18120484 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP231639
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    625.06€
    590.10€ / 0.1mL
    Économisez 34.96€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
MED9 Polyclonal specifically detects MED9 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène MED9
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Formule PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Numéro d’ordre du gène Q9NWA0
Alias de gène FLJ10193mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 9 homolog, MED25mediator of RNA polymerase II transcription subunit 9, mediator complex subunit 9MGC138234, mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 9 homolog (S. cerevisiae), mediator subunit 25
Symboles de gène(s) MED9
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: MASAGVAAGRQAEDVLPPTSDQPLPDTKPLPPP
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 55090
Spécificité du test Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Isotype IgG
Gamme de produits Novus
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only