Learn More
Étalon de viscosité médicale, 1,6 mPa.s (25°C)
Testé en stricte conformité avec la norme ASTM D2162 . Ces étalons de viscosité de qualité médicale sont entièrement traçables aux étalons nationaux et sont également compatibles avec les équipements de test. Généralement utilisé, mais sans s'y limiter, l'étalonnage et la vérification de l'équipement de mesure de la viscosité.
Marque:  Paragon Scientific MGVS16-100
Informations supplémentaires : Poids : 0.40000kg
Code produit. 16030230
  • 42.20€ / 100mL
Expédition estimée: 07-11-2022
Description
  • Entièrement traçable aux normes internationales
  • Certifié conforme aux normes ISO 17025 et ISO 17034 dans le cadre de l'accréditation UKAS de Paragon
  • Certifiés conformes à la norme ASTM D 2162
  • Emballage de sécurité inviolable
  • Durée de conservation de 12 mois
  • Fabriqué au Royaume-Uni
  • Contient un agent antibactérien
Spécification
Spécification
100 mL
ISO 17025 / ISO 17034
Promotions
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d'un lot à l'autre.