Learn More
Heathrow Scientific™ Rack pour tubes double Mega Rack™
Maximise l’espace et l’organisation pour les laboratoires à haut débit nécessitant un stockage d’échantillons volumineux. Le rack pour tubes double Mega Rack™ Heathrow Scientific ™ élimine la nécessité de disposer de plusieurs racks de tubes.
Marque: Heathrow Scientific™ HS120113
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 1.77000kg
Description
- Entièrement assemblé, en PP
- Matériau robuste et léger pour un transport facile
- Identification alphanumérique pour une localisation et récupération rapides des tubes
- Placez différents groupes de tests dans un rack et vous n’avez plus besoin de plusieurs racks de tube
- Autoclavables
Spécification
Portoir pour tubes à essai | |
Autoclavables | |
Tubes (10 à 13 mm) | |
432 | |
Non stérile | |
Plan de travail | |
Double | |
673 mm | |
90 mm | |
10 à 13 ml |
12 x 36 | |
Bleu | |
PP | |
Rectangle | |
5 tubes de 7 ml | |
1 de chaque | |
673 x 235 x 90mm | |
235 mm | |
13 mm | |
2,24 kg |