Learn More
Heathrow Scientific™ Rack pour tubes double Mega Rack™
Maximise l’espace et l’organisation pour les laboratoires à haut débit nécessitant un stockage d’échantillons volumineux. Le rack pour tubes double Mega Rack™ Heathrow Scientific ™ élimine la nécessité de disposer de plusieurs racks de tubes.
85.45€ - 115.00€
Spécification
Type de produit | Portoir pour tubes à essai |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PP |
Forme | Rectangle |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Couleur | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Couleur | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15509811
|
Heathrow Scientific™
HS120112 |
673 x 235 x 90 mm | Blanc | Tubes (10 à 13 mm) |
85.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15519811
|
Heathrow Scientific™
HS120113 |
673 x 235 x 90mm | Bleu | Tubes (10 à 13 mm) |
115.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15529811
|
Heathrow Scientific™
HS120114 |
673 x 267 x 90 mm | Blanc | Tubes (13 à 16 mm) |
85.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15539811
|
Heathrow Scientific™
HS120115 |
673 x 267 x 90mm | Bleu | Tubes (13 à 16 mm) |
85.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Entièrement assemblé, en PP
- Matériau robuste et léger pour un transport facile
- Identification alphanumérique pour une localisation et récupération rapides des tubes
- Placez différents groupes de tests dans un rack et vous n’avez plus besoin de plusieurs racks de tube
- Autoclavables
Spécification
Portoir pour tubes à essai | |
PP | |
Non stérile | |
1 de chaque | |
673 mm |
Autoclavables | |
Rectangle | |
Plan de travail | |
Double | |
90 mm |