Learn More
Micronova™ Nettoyant MegaClean™
Nettoyant et dégraisseur pour salle blanche non inflammable, idéal pour une utilisation intensive
Marque:  Micronova™ MC1-Q
Code nomenclature Nacres: NB.34
Informations supplémentaires : Poids : 7.09000kg
Code produit. 13157736
  • 237.00€ / 7.60L
Expédition estimée: 05-07-2024
Description
Le nettoyant intensif Micronova MegaClean™ offre une alternative efficace aux nettoyants toxiques et inflammables à base de solvants, tels que l’acétone et l’alcool isopropylique. Filtré à 0,1 micron, ce nettoyant est idéal pour les semi-conducteurs, l’électronique, l’aérospatiale et les opérations en salle blanche.
  • Dégraissant intensif non inflammable pour salle blanche
  • Élimine les taches de graisse, d’adhésif et de résine photosensibles de la plupart des surfaces
  • Idéal pour les semi-conducteurs, l’électronique, l’aérospatiale et les opérations en salle blanche
  • Filtré à 0,1 micron
  • Disponible en flacons de recharge de 1 ou 5 gallons et en flacon vaporisateur de 1 quart de gallon
  • Biodégradable
  • Hydrosoluble
  • Efficace à faibles concentrations
Spécification
Spécification
Nettoyant pour usage intensif
Détergent intensif, dégraissant
Une alternative efficace aux nettoyants à base de solvants toxiques et inflammables
1 qt.
Non inflammable, biodégradable
0,1 μm
Serpillères et seaux ou lingettes et éponge
0,9 L