Learn More
Micronova™ Nettoyant MegaClean™
Nettoyant et dégraisseur pour salle blanche non inflammable, idéal pour une utilisation intensive
237.00€ - 374.00€
Spécification
Description | Détergent intensif, dégraissant |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Serpillères et seaux ou lingettes et éponge |
Code produit | Marque | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11932475
|
Micronova™
MC1-G |
1 gal. |
313.00€
15.14L |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13137736
|
Micronova™
MC1-5G |
5 gal. |
374.00€
19L |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13157736
|
Micronova™
MC1-Q |
1 qt. |
237.00€
7.60L |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Élimine la graisse, les adhésifs et les taches photorésistantes
- Filtré à 0,1 μm
- Ce produit est une alternative efficace aux nettoyants à base de solvants toxiques et inflammables, tels que l’acétone et l’alcool isopropylique
- Volume : 18,9 L (5 gal)
Sols, zones très fréquentées, nettoyage des pièces, retrait de l’adhésif
Spécification
Détergent intensif, dégraissant | |
Serpillères et seaux ou lingettes et éponge |