Learn More
Melan-A/MART-1 Antibody (MLANA/1761R), HRP, R&D Systems™
Code produit 18611289 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18611289 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18611289 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP254568H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.67€
    618.45€ / 100µL
    Économisez 97.22€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Melan-A/MART-1 Monoclonal antibody specifically detects Melan-A/MART-1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Melan-A/MART-1
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Classification Monoclonal
Clone MLANA/1761R
Conjugué HRP
Formule PBS
Alias de gène Antigen LB39-AA, Antigen SK29-AA, Mart 1 Melan A, MART1MART-1, melan-A, melanoma antigen recognized by T-cells 1, Protein Melan-A
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant human full-length Melan-A/MART-1 protein (Uniprot: Q16655)
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology, Cellular Markers, Immunology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2315
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus