missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melan-A/MART-1 Antibody (MLANA/788), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Code produit 18657759 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18657759 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18657759 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP247803AF405

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Melan-A/MART-1 Monoclonal antibody specifically detects Melan-A/MART-1 in Human, Mouse, Rat, Canine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow (Intracellular), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Melan-A/MART-1
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Classification Monoclonal
Clone MLANA/788
Conjugué Alexa Fluor 405
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène Antigen LB39-AA, Antigen SK29-AA, Mart 1 Melan A, MART1MART-1, melan-A, melanoma antigen recognized by T-cells 1, Protein Melan-A
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant human full-length Melan-A/MART-1 protein (Uniprot: Q16655)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology, Cellular Markers, Immunology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2315
Espèces cibles Human, Mouse, Rat, Canine
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.