missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Melan-A/MART-1 Antibody (SPM555), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-34797PE
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Melan-A/MART-1 Monoclonal antibody specifically detects Melan-A/MART-1 in Human, Mouse, Rat, Canine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| Melan-A/MART-1 | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| Antigen LB39-AA, Antigen SK29-AA, Mart 1 Melan A, MART1MART-1, melan-A, melanoma antigen recognized by T-cells 1, Protein Melan-A | |
| Recombinant Melan-A/MART-1 protein (Uniprot: Q16655) | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Cellular Markers, Immunology | |
| 2315 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| SPM555 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Canine | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu