Learn More
Melanocortin-1 R/MC1R Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
197.00€ - 470.00€
Spécification
| Antigène | Melanocortin-1 R/MC1R |
|---|---|
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Forme | Purified |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18056614
|
Novus Biologicals
NBP3-02970-20UL |
20 μL |
197.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18360517
|
Novus Biologicals
NBP3-02970-100UL |
100 μL |
470.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Melanocortin-1 R/MC1R Polyclonal specifically detects Melanocortin-1 R/MC1R in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.Spécification
| Melanocortin-1 R/MC1R | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| CMM5, MC1-R, melanocortin 1 receptor (alpha melanocyte stimulating hormone receptor), Melanocortin receptor 1, melanocyte-stimulating hormone receptor, melanotropin receptor, MSHR, MSH-RMGC14337, SHEP2 | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200 to the C-terminus of human Melanocortin-1 R/MC1R (NP_002377.4). | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| GPCR, Neuroscience | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 4157 | |
| IgG | |
| Affinity purified |