Learn More
Melanocortin-4 R Antibody (SR1620), R&D Systems™
Code produit 18612085 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18612085 100 μg 100µL
18635474 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18612085 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP321874100ul
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Melanocortin-4 R Monoclonal specifically detects Melanocortin-4 R in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Melanocortin-4 R
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone SR1620
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Formule PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gène MC4-R, melanocortin 4 receptor, melanocortin receptor 4, MGC126851, MGC138197
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human Melanocortin-4 R (Uniprot #: P32245)
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche GPCR, Neuroscience
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4160
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG