missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Melanocortin-5 R/MC5R Antibody (821012), DyLight 650, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB8205W
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Melanocortin-5 R/MC5R Monoclonal antibody specifically detects Melanocortin-5 R/MC5R in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Spécification
| Melanocortin-5 R/MC5R | |
| Monoclonal | |
| DyLight 650 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 821012 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| MC2, MC-2, MC5-R, melanocortin 5 receptor, melanocortin receptor 5, melanocortin-5 receptor | |
| NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Melanocortin-5 R/MC5R, Met1-Asp325, Accession # P33032 | |
| 0.1 mL | |
| GPCR | |
| 4161 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu