Learn More
Chlorure MEM, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | MEM chloride |
Couleur | Incolore à jaune |
Densité | 1.0900g/mL |
Point d’ébullition | 50.0°C to 52.0°C (13.0 mmHg) |
Point d’éclair | 54°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 92% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | CH3OCH2CH2OCH2Cl |
Indice de réfraction | 1.4260 to 1.4280 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- MEM chloride
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.