Learn More
Uvex™ Men's Jacket 7475-Night Blue
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
L
XL
XXL
XXXL
4XL
XXXXXL
XXXXXXL
Description
- Veste Uvex suXXeed multifonctions
- Matériau : 49 % PPAN-FR, 42 % coton, 5 % aramide, 3 % polyamide, 1 % fibres antistatiques, 300 g/m²
- Multifonctionnelle, pour une protection de haute qualité, empiècements stretch intégrés doux et adaptés aux peaux sensibles, construction de manche à coupe haute, inserts réfléchissants
- Normes : - EN ISO 11611 - EN ISO 11612 - EN 1149-5 - EN 13034 Type 6 - CEI 61482-1-2
- Tailles : S - 6XL
- Lavage industriel, 60 degrés, ne pas blanchir, sèche-linge 2 points, repassage 2 points
Spécification
Dimensions | Moyenne |
Sexe | Hommes |
Couleur | Bleu |
Type de bouchon | Fermeture éclair |
Jetable | Non |
Épaisseur | 300 g/m² |