Learn More
Meprin alpha Subunit/MEP1A Antibody (009), PerCP, R&D Systems™
Code produit 18610271 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18610271 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18610271 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP289287PCP
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Meprin alpha Subunit/MEP1A Monoclonal specifically detects Meprin alpha Subunit/MEP1A in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Meprin alpha Subunit/MEP1A
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 009
Conjugué PerCP
Dilution ELISA
Formule PBS
Alias de gène bA268F1.1 (meprin A alpha (PABA peptide hydrolase)), EC 3.4.24, EC 3.4.24.18, endopeptidase-2, meprin A subunit alpha, meprin A, alpha (PABA peptide hydrolase), N-benzoyl-L-tyrosyl-P-amino-benzoic acid hydrolase subunit alpha, PABA peptide hydrolase, PPH alpha, PPHA
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Meprin alpha Subunit/MEP1A (Accession#: NP_005579.2; Met1-Gln601).
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Proteases & Other Enzymes
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4224
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus