Learn More
Solution de métal standard mercure 1000 ppm, pour AAS, solution HNO 31 M, Fisher Chemical
27.20€ - 37.50€
Identifiants chimiques
CAS | 7783-34-8 |
---|---|
Formule moléculaire | H2HgN2O7 |
Poids moléculaire (g/mol) | 342.61 |
Numéro MDL | MFCD00149736 |
Clé InChI | KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 3084029 |
Nom IUPAC | dinitrate de mercure(2+) hydraté |
SMILES | O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10020652
|
Fisher Chemical
J/8047/05 |
100mL |
27.20€
100mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
10010200
|
Fisher Chemical
J/8047/08 |
500mL |
37.50€
500mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Identifiants chimiques
7783-34-8 | |
342.61 | |
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N | |
dinitrate de mercure(2+) hydraté |
H2HgN2O7 | |
MFCD00149736 | |
3084029 | |
O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Spécification
7783-34-8 | |
MFCD00149736 | |
O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
342.61 | |
Liquide | |
1 | |
100mL |
H2HgN2O7 | |
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N | |
dinitrate de mercure(2+) hydraté | |
3084029 | |
Flacon en plastique PEHD | |
Incolore |