missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MERS-CoV/NCov Spike Protein Rabbit anti-MERS-CoV, Clone: 723, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-90336-500UG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
MERS-CoV/NCov Spike Protein Monoclonal specifically detects MERS-CoV/NCov Spike Protein in MERS-CoV samples. It is validated for Block/Neutralize.
Spécification
| MERS-CoV/NCov Spike Protein | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| AFS88936.1, AFS88936.1 | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| MERS-CoV | |
| Purified |
| Neutralization | |
| 723 | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| coronavirus s1, coronavirus s2, coronavirus spike, cov spike, ncov RBD, ncov s1, ncov s2, ncov spike, RBD, S, S1, Spike RBD | |
| MERS-CoV (NCoV/ Novel coronavirus) Spike Protein (ECD, aa 1-1297) | |
| 500 μg | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu