missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Emma Safety Footwear Merula Safety Working Shoes
For working outdoors in construction, agriculture and other occupations.
190.00€
Spécification
Couleur | Marron |
---|---|
Matériau de revêtement | Doublure en peau de mouton |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Semelle intérieure antibactérienne |
Matériau de la semelle | Semelle extérieure à torsion facile GripForce™ |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11366950
|
Emma Safety Footwear
MM18154843 |
43 |
190.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13432079
|
Emma Safety Footwear
MM18154847 |
47 |
190.00€
1 paire |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Double-density PU sole
- Water repellant
- Sheepskin lining and well-insulated inners
- Full grain leather uppers
- Antibacterial inlay sole
- GripForce™ easy-twist outsole
Spécification
Marron | |
Cuir | |
Semelle extérieure à torsion facile GripForce™ |
Doublure en peau de mouton | |
Semelle intérieure antibactérienne | |
Chaussures professionnelles de sécurité |