missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mesp1 Antibody (1A3), Novus Biologicals™

Code produit 18554183 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.025 mL
Conditionnement:
25µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18554183 0.025 mL 25µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18554183 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP1516130.025ml

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 3 publications

Mesp1 Monoclonal specifically detects Mesp1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Mesp1
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 1A3
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500
Alias de gène BHLHC5, bHLHc5MGC10676, Class C basic helix-loop-helix protein 5, mesoderm posterior 1 homolog (mouse), mesoderm posterior protein 1
Symboles de gène(s) MESP1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Purified recombinant fragment of human MESP1 expressed in E. Coli.
Poids moléculaire de l’antigène 28.5 kDa
Méthode de purification Unpurified
Quantité 0.025 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 55897
Spécificité du test Mouse reactivity reported in scientific literature (PMID: 18369102).
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Forme Ascites
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.