Learn More
Metapneumovirus Nucleoprotein Antibody (hMPV123), Allophycocyanin, R&D Systems™
Code produit 18613279 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18613279 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18613279 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP253104APC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    664.77€
    553.35€ / 0.1mL
    Économisez 111.42€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Metapneumovirus Nucleoprotein Monoclonal specifically detects Metapneumovirus Nucleoprotein in Virus samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Metapneumovirus Nucleoprotein
Applications ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone hMPV123
Conjugué APC
Dilution Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formule PBS
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human MPV strain NCL-145
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Virus
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2a
Gamme de produits Novus