Learn More
Thermo Scientific™ Réactif MethElute™ (TMPAH)
Pour une méthylation sur colonne précise et sensible, utilisez le réactif Thermo Scientific™ MethElute™ (TMPAH).
178.53€ - 272.38€
Spécification
Stockage | Température ambiante |
---|---|
À utiliser avec | GC |
Risques | Inflammable, toxique |
Composants standard | Hydroxyde de triméthylanilinium dans du méthanol |
Concentration standard | 0,2 M |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11507690
|
Thermo Scientific™
TS-49300 |
10 ml |
178.53€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11597851
|
Thermo Scientific™
TS-49301 |
12 x 1 ml |
272.38€
12 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Pour une méthylation sur colonne et une détection par analyse GC de manière sensible et précise, utilisez le réactif Thermo Scientific™ MethElute™ (TMPAH). Il est idéal pour la méthylation quantitative et la détection de barbituriques, de sédatifs, de bases xanthine, d’alcaloïdes phénoliques et de phénytoïne, offrant un pic quantitatif unique pour chaque substance. Lorsque le réactif est chauffé grâce à des extraits contenant des médicaments, du sérum ou de l’urine, les médicaments contenant des fonctions aminées, hydroxyles et carboxyles réactives seront méthylés dans les sites réactifs.
Caractéristiques de performancePrécision comparable, voire meilleure que la méthode par UV/TLC (la GC est supérieure à l’UV/TLC en présence de phénobarbital et de phénytoïne)
Haute précision, avec un coefficient de variation de 5 % ou moins
Grande sensibilité ; Barbituriques décelés jusqu’à 0,2 mg/dl
Spécification
Température ambiante | |
Inflammable, toxique | |
0,2 M |
GC | |
Hydroxyde de triméthylanilinium dans du méthanol |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.