missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methionine Aminopeptidase 2/METAP2 Antibody (001), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-90622AF488
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Methionine Aminopeptidase 2/METAP2 Monoclonal specifically detects Methionine Aminopeptidase 2/METAP2 in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
| Methionine Aminopeptidase 2/METAP2 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 10988 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 1 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| eIF-2-associated p67 homolog, Initiation factor 2-associated 67 kDa glycoprotein, MAP 2, MAP2, MetAP 2, methionine aminopeptidase 2, methionyl aminopeptidase 2, MNPEP, p67, p67EC 3.4.11.18, P67EIF2, Peptidase M 2 | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse Methionine Aminopeptidase 2/METAP2 (O08663; Ala2-Tyr478). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu