Learn More
AlphaB Crystallin/CRYAB Antibody (CRYAB/4663), HRP, R&D Systems™
Code produit 18611664 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18611664 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18611664 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP320769H
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
AlphaB Crystallin/CRYAB Monoclonal antibody specifically detects AlphaB Crystallin/CRYAB in Human, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène AlphaB Crystallin/CRYAB
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone CRYAB/4663
Conjugué HRP
Formule PBS
Alias de gène alpha B crystallin, alpha(B)-crystallin, alpha-crystallin B chain, CRYA2alpha crystallin B chain, crystallin, alpha B, CTPP2, Heat shock protein beta-5, heat-shock 20 kD like-protein, HSPB5, Renal carcinoma antigen NY-REN-27, Rosenthal fiber component
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant human full-length AlphaB Crystallin/CRYAB protein
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Golgi Apparatus Markers, Membrane Trafficking and Chaperones, Neuroscience, Neurotransmission, Phospho Specific, Protein Phosphatase, Sensory Systems, Signal Transduction, Tyrosine Kinases, Vision
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1410
Espèces cibles Human, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus