Learn More
Méthylvinyl sulfone, 95 %, stabilisé, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1g
10g
50g
Conditionnement:
Flacon en verre
3680-02-2
C3H6O2S
106.14
MFCD00007567
WUIJTQZXUURFQU-UHFFFAOYSA-N
zebularine, pyrimidin-2-one ribonucleoside, pyrimidin-2-one beta-ribofuranoside, pyrimidin-2-one beta-d-ribofuranoside, 4-deoxyuridine, 1-beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone, 1-beta-d-ribofuranosylpyrimidin-2 1h-one, unii-7a9y5sx0gy, 7a9y5sx0gy, 2 1h-pyrimidinone, 1-beta-d-ribofuranosyl
100016
CHEBI:46938
méthanesulfonyléthène
CS(=O)(=O)C=C
3680-02-2
C3H6O2S
106.14
MFCD00007567
WUIJTQZXUURFQU-UHFFFAOYSA-N
zebularine, pyrimidin-2-one ribonucleoside, pyrimidin-2-one beta-ribofuranoside, pyrimidin-2-one beta-d-ribofuranoside, 4-deoxyuridine, 1-beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone, 1-beta-d-ribofuranosylpyrimidin-2 1h-one, unii-7a9y5sx0gy, 7a9y5sx0gy, 2 1h-pyrimidinone, 1-beta-d-ribofuranosyl
100016
CHEBI:46938
méthanesulfonyléthène
CS(=O)(=O)C=C
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Nom chimique ou matériau Methyl vinyl sulfone
Note relative au nom Stabilized
Densité 1.2100g/mL
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 115.0°C to 117.0°C (19.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Spectre IR Authentique
Formule linéaire H2C=CHSO2CH3
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4610 to 1.4630
Quantité 50g
Gravité spécifique 1.21
Poids de la formule 106.14
Forme physique Liquide
Pourcentage de pureté 95%
Stabilisateur 150ppm 4-tert.-butylpenol