missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyltransferase like 3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

209.00€ - 470.00€

Spécification

Antigène Methyltransferase like 3
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Forme Purified
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18068364
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-03290-20UL
20 μL
209.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
18384986
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-03290-100UL
100 μL
470.00€
100µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Methyltransferase like 3 Polyclonal specifically detects Methyltransferase like 3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification

Spécification

Methyltransferase like 3
Polyclonal
Purified
RUO
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
56339
IgG
Affinity purified
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
adoMet-binding subunit of the human mRNA (N6-adenosine)-methyltransferase, EC 2.1.1.62, IME4, M6A, methyltransferase like 3, Methyltransferase-like protein 3, MGC4336, mRNA m(6)A methyltransferase, MTA70, MT-A70, N6-adenosine-methyltransferase 70 kDa subunit, Spo8
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-156 of human Methyltransferase like 3 (NP_062826.2).
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis