Learn More
SP Bel-Art™ Metric Color Octagon Spinbar Magnetic Stirring Bars
Interrupted profile provides greater surface area and added turbulence when compared to the smooth surface of cylindrical bars
Marque: SP Bel-Art™ F37109-3808
Informations supplémentaires : Poids : 0.06240kg
Description
- La forme la plus couramment utilisée.
- Choisissez le rouge, le jaune ou le bleu.
- L’anneau de rotation permet à la Spin Bar de “basculer” pendant la rotation pour de meilleures conditions de mélange
Spécification
8 mm | |
Bleu | |
PTFE | |
38 mm |
Qualité FDA, revêtement en PTFE USP classe VI | |
10/boîte | |
Autoclavables |