missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SP Bel-Art™ Metric Octagon Spinbar Magnetic Stirring Bars

Used in conjunction with a magnetic stirring plate, Spinbar™ stir bars enable uniform, consistent, and thorough mixing of chemical solutions.

Marque:  SP Bel-Art™ F37110-6410

Informations supplémentaires : Poids : 0.06240kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16855403

Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet


Description

Description

  • La forme à multiples facettes offre une plus grande surface et une turbulence accrue pour un mélange plus vigoureux et plus homogène par rapport à la surface lisse des barres cylindriques
  • L'anneau de rotation permet à la Spin Bar de “basculer” pendant la rotation pour de meilleures conditions de mélange (F37110-1303 n’a pas d’anneau de rotation)
  • Aimant Alnico encapsulé dans un revêtement en PTFE de qualité FDA et USP classe VI ; compatibilité chimique supérieure
  • Autoclavables
  • Fabriqué dans un établissement certifié ISO 9001:2015, tel qu’indiqué dans la certification SGS
Spécification

Spécification

10 mm
Blanc
PTFE
64 mm
Qualité FDA, revêtement en PTFE USP classe VI
5/boîte
Autoclavables
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions